1-Octen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 1050 DKK
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Octen 99+%
1-Octene
Formel: C₈H₁₆
Molekylvægt: 112.22 g/mol
Kogepunkt: 121…123 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –102 °C
Massefylde: 0.715 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009548
CAS-nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN nummer: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01770
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %