1-Octadecen 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
129310010 129310025
ACRO129310010EA 519 DKK
ACRO129310010 ACRO129310025
1-Octadecen 90% tech.
1-Octadecene
Formel: C₁₈H₃₆
Kogepunkt: 178…180 °C (15 mmHg)
Massefylde: 0,789 g/cm³
Flammepunkt: 154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009003
CAS-nummer: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %