1-Hexen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
213210010 213211000 213210250 213210025
ACRO213210010EA 441 DKK
ACRO213210010 ACRO213211000 ACRO213210250 ACRO213210025
1-Hexen 97%
1-Hexene
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 62…65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –140 °C
Massefylde: 0,678 g/cm³
Flammepunkt: –26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009505
CAS-nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN nummer: 2370
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %