1-Hexadecen ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L02637.AK L02637.AU
L02637.AKEA 543 DKK
L02637.AK L02637.AU
1-Hexadecen ≥94%
1-Hexadecene
Purity: 94% CAS No.: 629-73-2 Molecular Formula: CH3(CH2)13CH=CH2 Formula Weight: 224.43 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: 4° Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 1753401 MDL No.: MFCD00008991
Formel: C₁₆H₃₂
Kogepunkt: 273…274 °C
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 0,781
Flammepunkt: 132 °C (269 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008991
CAS-nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8