1-Decen ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L06800.AEEA 321 DKK
L06800.AE L06800.AU
1-Decen ≥94%
1-Decene
Purity: 94% CAS No.: 872-05-9 Molecular Formula: C10H20 Formula Weight: 140.27 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -66° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 1737236 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009577
Formel: C₁₀H₂₀
Molekylvægt: 140.27 g/mol
Kogepunkt: 181
Smeltepunkt: –66 °C
Massefylde: 0.7408 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009577
CAS-nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN nummer: 3295
ADR: 3 III