Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
26217.298EA
690
DKK
26217.298
26217.323
26217.367
26217.460
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Tetrachlorethylen
Formel:
C₂Cl₄ Kogepunkt: 121,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –22 °C Massefylde: 1,63 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS-nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN nummer: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.503 - 1.505 |