Kromatografikolonner med fordybninger og PTFE-stophane
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05440704 05440702 05440706 05435702 05435704 05435706 05435708 05440701 05435701 05440708
552-5411EA 645 DKK
552-5411 552-5410 552-5431 LENZ05435702 201-0591 LENZ05435706 LENZ05435708 LENZ05440701 LENZ05435701 LENZ05440708
Kromatografikolonner med fordybninger og PTFE-stophane
Kromatografikolonner
Basic chromatographic DURAN® glass columns with indentations above the stopcock for placing a cotton plug, with beaded rim or NS socket, with PTFE stopcock and retaining device.