Podeøser med nåleende, PS
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
452215 452210 452201
BRND452215EA 887 DKK
BRND452215 631-2217 631-2216
Podeøser med nåleende, PS
Spredere Podenåle og Loops
PS, gamma sterilised, disposable. For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface.