Petriskåle
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
452015 452010
BRND452015EA 3060 DKK
BRND452015 BRND452010
Petriskåle
Dyrkningsplader Petriskåle
PS, transparente. Med eller uden vent. Skåle og låg er samlet mekanisk for at sikre reduceret kontaminering.