Petriskåle, til engangsbrug
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
452000 452005
BRND452000EA 1010 DKK
BRND452000 BRND452005
Petriskåle, til engangsbrug
Dyrkningsplader Petriskåle
PS, transparente, med engangslåg. Fås med eller uden ventilationslåg. Skåle og låg er samlet mekanisk for at sikre reduceret kontaminering.