Petriskåle, sodavand lime glas
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
455701 455717 455732 455742 455743 455751
BRND455701EA 285 DKK
BRND455701 BRND455717 BRND455732 BRND455742 BRND455743 BRND455751
Petriskåle, sodavand lime glas
Dyrkningsplader Petriskåle
Sodaglas. Skål og låg er flade på inder- og yderside og er uden bobler og striber. Åbne ender er flammepolerede.