Racks til kryorør med låg
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8820 8830-11 8810
700-2811EA 152 DKK
700-2811 700-2812 700-2813
Racks til kryorør med låg
Stativer Stativer til Kryorør
Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
  • Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Lid protects samples and allows racks to be stacked
  • Several colours available