Tetrachlorethylen 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
138010010 138010025 138015000 138010100
ACRO138010010EA 712 DKK
ACRO138010010 ACRO138010025 ACRO138015000 ACRO138010100
Tetrachlorethylen 99%, ekstra ren
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Kogepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1,625 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN nummer: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %