Målekolber til analyse af sukker iht. Kohlrausch, klasse B, hvid inddeling, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
402038 402046
BRND402038EA 600 DKK
BRND402038 BRND402046
Målekolber til analyse af sukker iht. Kohlrausch, klasse B, hvid inddeling, SILBERBRAND
Kolber Volumetriske kolber
Borosilikatglas 3.3.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Error limits according to class B
  • Mark and inscriptions in high contrast white enamel