Mikroburetter, Bang-mønster, lige stophane, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3300140 3300152 3300160 3300240 3300252 3300260
HIRS3300140EA 1600 DKK
HIRS3300140 HIRS3300152 HIRS3300160 HIRS3300240 HIRS3300252 HIRS3300260
Mikroburetter, Bang-mønster, lige stophane, Schellbach
Buretter
Mikroburette, Bang-mønster, klasse AS, DURAN®, blå graduering, certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation.
  • Lige stophane med standard slebet glasnøgle eller PTFE nøgle
  • Schellbach-striber for øget læsbarhed
  • Hovedpunkt ring graduering
Certificeringer: Kalibreret til EX, DIN EN ISO 385.