2-Chlorpropen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
α-Methylvinyl chloride
L12374.06
L12374.14
L12374.06EA
920
DKK
L12374.06
L12374.14
2-Chlorpropen ≥99%
2-Chloropropene
Purity: 99%
CAS No.: 557-98-2
Molecular Formula: CH3CCl=CH2
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -34°(-29°F)
Refractive Index: 1.3939
Odour: Recognizable
Melting Point: -138°
Boiling Point: 22-23°
Beilstein Reference: 1361376
UN No.: 2456
MDL No.: MFCD00000859
Formel:
C₃H₅Cl Kogepunkt: 22…23 °C Smeltepunkt: –138 °C Massefylde: 0,899 Flammepunkt: –34 °C (–29 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000859 CAS-nummer: 557-98-2 EINECS: 209-187-5 UN nummer: 2456 ADR: 3,I |