Afdækningstape, crepe, Scotch®
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2021850 2022450
819-0065EA 95.7 DKK
819-0065 MMMA2022450
Afdækningstape, crepe, Scotch®
Tape
Scotch® crepe allround afdækningstape er en kraftigt klæbende tape, der er velegnet til afdækningsopgaver i nybyggeri og restaurering.
  • Conformability that will maintain shape when formed around corners
  • Backing saturated for easy tear, resists slivering yet hand tear able
  • Rubber adhesive provides proper adhesion and ideal holding power
  • Short-term temperature resistance up to 120 °C
Må kun anvendes på overflader, som ikke ødelægges af tapen.
Length: 50,0 m
Colour: Light beige