2,3-Dichlorpropen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L08943.09 L08943.18 L08943.30
L08943.09EA 282 DKK
L08943.09 L08943.18 L08943.30
2,3-Dichlorpropen ≥98%
2,3-Dichloropropene
Purity: 98% CAS No.: 78-88-6 Molecular Formula: C3H4Cl2 Formula Weight: 110.97 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Pungent Melting Point: -83° Boiling Point: 93-96° Beilstein Reference: 1361491 UN No.: 2047 MDL No.: MFCD00000943
Formel: C₃H₄Cl₂
Kogepunkt: 93…96 °C
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 1,209
Flammepunkt: 10 °C (50 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000943
CAS-nummer: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN nummer: 2047
ADR: 3,II