1,1-Dichlorethylen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Vinylidenchlorid
MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 350 DKK
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dichlorethylen, Supelco®
1,1-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molekylvægt: 96.94 g/mol
Kogepunkt: 31.7
Smeltepunkt: –122 °C
Massefylde: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011653
CAS-nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN nummer: 1303
ADR: 3 I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM