trans-2-Pentenal 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
325420050 325420250
ACRO325420050EA 330 DKK
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009615
CAS-nummer: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %