trans-2-Hexenal 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
A11513.14
A11513.22
A11513.14EA
491
DKK
A11513.14
A11513.22
trans-2-Hexenal 96%
trans-2-Hexenal
Purity: 96%
CAS No.: 6728-26-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Sweet
Boiling Point: 37-38°/8mm
Beilstein Reference: 1699684
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00007008
Formel:
C₆H₁₀O Kogepunkt: 37…38 °C (8 mmHg) Massefylde: 0,848 Flammepunkt: 38 °C (100 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007008 CAS-nummer: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1 UN nummer: 1988 ADR: 3,III |