trans-2-Decenal 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L05901.06
L05901.14
L05901.06EA
720
DKK
L05901.06
L05901.14
trans-2-Decenal 95%
trans-2-Decenal
Purity: 95%
CAS No.: 3913-81-3
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 117°/17mm
Beilstein Reference: 1704445
MDL No.: MFCD00014679
Formel:
C₁₀H₁₈O Kogepunkt: 117 °C (17 mmHg) Massefylde: 0,840 Flammepunkt: 93 °C (199 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00014679 CAS-nummer: 3913-81-3 EINECS: 223-474-2 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |