cis-4-Decenal 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Z)-4-Decenal
L06382.03 L06382.06
L06382.03EA 362 DKK
L06382.03 L06382.06
cis-4-Decenal 95%
cis-4-Decenal
Purity: 95% CAS No.: 21662-09-9 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 78-80°/10mm Beilstein Reference: 2323646 MDL No.: MFCD00007024
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 78…80 °C (10 mmHg)
Massefylde: 0.857
Flammepunkt: 81 °C (177 °F)
MDL Number: MFCD00007024
CAS-nummer: 21662-09-9
EINECS: 244-514-5
UN nummer: 3334
ADR: 9