3,4-Epoxy-1-buten ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 930-22-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -50°(-58°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Recognizable
Melting Point: -135°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 103170
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005149
Formel:
C₄H₆O Kogepunkt: 65…66 °C Smeltepunkt: –135 °C Massefylde: 0,870 Flammepunkt: –50 °C (–58 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005149 CAS-nummer: 930-22-3 EINECS: 213-210-4 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |