4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12766.09
L12766.18
L12766.09EA
2380
DKK
L12766.09
L12766.18
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten ≥98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Purity: 98%
CAS No.: 10493-44-4
Molecular Formula: C4H4BrF3
Formula Weight: 188.98
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1840755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039274
Formel:
C₄H₄BrF₃ Molekylvægt: 188.97 g/mol Kogepunkt: 95…98 °C Massefylde: 1.639 Flammepunkt: 17 °C (62 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039274 CAS-nummer: 10493-44-4 EINECS: 234-019-2 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |