trans-1,4-Dibrom-2-buten 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 733 DKK
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibrom-2-buten 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formel: C₄H₆Br₂
Kogepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…53 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000249
CAS-nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %