2-Brom-1-buten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20067.06 B20067.14 B20067.03
B20067.06EA 3630 DKK
B20067.06 B20067.14 B20067.03
2-Brom-1-buten ≥97%
2-Bromo-1-butene
Purity: 97% CAS No.: 23074-36-4 Molecular Formula: CH3CH2CBr=CH2 Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formel: C₄H₇Br
Kogepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,315 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039178
CAS-nummer: 23074-36-4
EINECS: 245-412-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II