2,3-Dibrompropen 80% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 341 DKK
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibrompropen 80% tech.
2,3-Dibromopropene
Formel: C₃H₄Br₂
Kogepunkt: 42…44 °C (17 mmHg)
Massefylde: 2,13 g/cm³
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000211
CAS-nummer: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
UN nummer: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03050
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)