Benzylacetat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
105820010
105822500
ACRO105820010EA
680
DKK
ACRO105820010
ACRO105822500
Benzylacetat 99+%
Benzylacetat
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –51 °C Massefylde: 1,055 g/cm³ Flammepunkt: 102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008712 CAS-nummer: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 13,01125 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |