3-Methylpentan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
68320-50ML
68320-5ML
68320-50MLEA
3210
DKK
68320-50ML
68320-5ML
3-Methylpentan, Supelco®
3-Methylpentane
Formel:
C₆H₁₄ Kogepunkt: 64 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –118 °C Massefylde: 0,664 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009342 CAS-nummer: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN nummer: 1208 ADR: 3,II |