3-Methylpentan 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03133.AE L03133.AP
L03133.AEEA 635 DKK
L03133.AE L03133.AP
3-Methylpentan 99
3-Methylpentane
Purity: 99+% CAS No.: 96-14-0 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -32°(-26°F) Refractive Index: 1.3770 Odour: Petroleum-like Melting Point: -118° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 1730734 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009342
Formel: C₆H₁₄
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 63…65 °C
Smeltepunkt: –118 °C
Massefylde: 0.663
Flammepunkt: –32 °C (–26 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009342
CAS-nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN nummer: 1208
ADR: 3 II