3,3-Dimethylpentan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
152660010 152660050 152660250
ACRO152660010EA 395 DKK
ACRO152660010 ACRO152660050 ACRO152660250
3,3-Dimethylpentan 99%
3,3-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molekylvægt: 100.2 g/mol
Kogepunkt: 86 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –135 °C
Massefylde: 0.69 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009322
CAS-nummer: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
UN nummer: 1206
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %