2-Methylpentan 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
127340010 127340025 127341001
ACRO127340010EA 3920 DKK
ACRO127340010 ACRO127340025 ACRO127341001
2-Methylpentan 99+%, ren
2-Methylpentane
Formel: C₆H₁₄
Kogepunkt: 60 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –154 °C
Massefylde: 0,66 g/cm³
Flammepunkt: –23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN nummer: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %