2-Methylhexan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
126910050 126910250
ACRO126910050EA 1000 DKK
ACRO126910050 ACRO126910250
2-Methylhexan 99%
2-Methylhexane
Formel: C₇H₁₆
Molekylvægt: 100.2 g/mol
Kogepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –118 °C
Massefylde: 0.67 g/cm³
Flammepunkt: –3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009487
CAS-nummer: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3835 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %