2-Methylheptan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
126880050 126880250 126880010
ACRO126880050EA 1140 DKK
ACRO126880050 ACRO126880250 ACRO126880010
2-Methylheptan 99%
2-Methylheptane
Formel: C₈H₁₈
Kogepunkt: 116 °C (761 mmHg)
Massefylde: 0,69 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009518
CAS-nummer: 592-27-8
EINECS: 209-747-9
UN nummer: 1262
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %