2-Methylbutan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentan, Methylbutan
M-Clarity™ quality level = MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 515 DKK
59060-5ML 59060-10ML
2-Methylbutan, Supelco®
2-Methylbutane
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molekylvægt: 72.15 g/mol
Kogepunkt: 28
Smeltepunkt: –160 °C
Massefylde: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009338
CAS-nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN nummer: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=d1fe229673400253d4f2748b1b0d484c4f921fb9&prid=web&clid=SAPDAM