2-Methylbutan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopentan, Methylbutan
19387.AP
19387.AY
19387.APEA
840
DKK
19387.AP
19387.AY
2-Methylbutan ≥99%
2-Methylbutane
Purity: 99+%
CAS No.: 78-78-4
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.14
Flash Point: -57°(-70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.62
Refractive Index: 1.3540
Appearance: Colourless
Boiling Point: 30°
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009338
Formel:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Molekylvægt: 72.15 g/mol Kogepunkt: 30 °C Smeltepunkt: –160 °C Massefylde: 0.62 Flammepunkt: –57 °C (–70 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009338 CAS-nummer: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN nummer: 1265 ADR: 3 I |