2-Methylbutan 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentan, Methylbutan
126470010 126470025 126470250
ACRO126470010EA 670 DKK
ACRO126470010 ACRO126470025 ACRO126470250
2-Methylbutan 99+%, extra pure
2-Methylbutane
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molekylvægt: 72.15 g/mol
Kogepunkt: 30 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –160 °C
Massefylde: 0.62 g/cm³
Flammepunkt: –51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009338
CAS-nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN nummer: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3530 to 1.3550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤10 ppm