Squalan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14605.0100 8.14605.1000
8.14605.0100EA 739 DKK
8.14605.0100 8.14605.1000
Squalan til syntese, Sigma-Aldrich®
Squalan
Formel: C₃₀H₆₂
Kogepunkt: 470 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008953
CAS-nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923