2,3-Dimethylpentan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 565-59-3
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.690
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009337
Formel:
C₇H₁₆ Kogepunkt: 89…90 °C Smeltepunkt: –135 °C Massefylde: 0,690 Flammepunkt: –6 °C (21 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009337 CAS-nummer: 565-59-3 EINECS: 209-280-0 UN nummer: 1206 ADR: 3,II |