pH/mV/°C/ion-metre, bordmodel, 780/781
Leverandør: METROHM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2.780.0010 2.781.0010
662-0378EA 87480 DKK
662-0378 662-0410
pH/mV/°C/ion-metre, bordmodel, 780/781
Elektrokemiske instrumenter pH-metre
Instrumenter i topkvalitet og med maksimal komfort.
  • Flerpunktskalibrering med op til 9 buffere
  • Mulighed for hukommelse til 100 måleværdier med angivelse af dato, klokkeslæt og prøveidentifikation
  • Automatisk elektrodetest (grafisk udskrift) til pH-elektroder
  • Automatisk temperaturkompensation og automatisk buffergenkendelse
  • 781: Ionmåling med ved direkte måling eller automatisk standard/prøveaddition eller -subtraktion med Dosimat Plus (ekstraudstyr)
Bestillingsoplysninger: 780 og 781 leveres med Unitrode pH-elektrode, stativstang med fod, elektrodeholder og lysnetadapter.