2,3-Dimethylbutan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22223.06
B22223.14
B22223.22
B22223.06EA
425
DKK
B22223.06
B22223.14
B22223.22
2,3-Dimethylbutan ≥99%
2,3-Dimethylbutane
Purity: 99%
CAS No.: 79-29-8
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.375
Odour: Mild
Melting Point: -129°
Boiling Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1730737
UN No.: 2457
MDL No.: MFCD00008925
Formel:
C₆H₁₄ Kogepunkt: 57…59 °C Smeltepunkt: –129 °C Massefylde: 0,662 Flammepunkt: –29 °C (–20 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008925 CAS-nummer: 79-29-8 EINECS: 201-193-6 UN nummer: 2457 ADR: 3,II |