2,3-Dimethylbutan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
116100050 116101000 116100010
ACRO116100050EA 214 DKK
ACRO116100050 ACRO116101000 ACRO116100010
2,3-Dimethylbutan 98+%
2,3-Dimethylbutane
Formel: C₆H₁₄
Kogepunkt: 58 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –129 °C
Massefylde: 0,662 g/cm³
Flammepunkt: –29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008925
CAS-nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN nummer: 2457
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %