Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EX01020 EX01021
111-1798EA 1290 DKK
111-1798 MMMAEX01021
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Ørepropper Ørepropper til engangsbrug
Disse ørepropper med greb er meget nemme at sætte i øret, da det ikke er nødvendigt at rulle dem sammen. Brugeren skal blot bruge det bløde, fleksible greb til at skubbe øreproppen på plads. Brugeren behøver ikke at røre ved skummet under indsætningen, hvilket gør det til en af mest hygiejniske typer af ørepropper.
  • Flexible stem makes insertion and removal cleaner and easier
  • E-A-Rform foam softens with body heat to create an individualised fit that gets more comfortable with longer wear
  • Low pressure seal, available with or without cord
Ideelle til beskyttelse ved høje støjniveauer og er især velegnede til lavfrekvent støj på en lang række arbejdspladser, som fx bilbranchen, kemisk og farmaceutisk produktion, byggeri og tung maskindustri.
SNR: 38 dB
Certificeringer: EN 352-2