Engangsørepropper, E-A-RSoft™ FX
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ES01020 ES01021
111-0835EA 703 DKK
111-0835 MMMAES01021
Engangsørepropper, E-A-RSoft™ FX
Ørepropper Ørepropper til engangsbrug
Denne skumøreprop med tilspidset klokkeform og superblødt skum er let at tilpasse og forsegler effektivt øregangen og giver det højeste NRR (noise reduction rate - støjreduktionstal), som fås i industrien. Brugertilpasset polyuretanskum-formulering giver langsom udvidelse og ekstrem blødhed for optimal komfort.
  • Flange shape serves as an effective insertion device when rolled down
  • Easy to fit into the ear canal
  • Available with or without cord
  • Compatible with other PPE
SNR: 39 dB