Isooctan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® til syntese
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
28780.322EA 1140 DKK
28780.322 28780.366
Isooctan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® til syntese
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molekylvægt: 114.23 g/mol
Kogepunkt: 99.2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –107 °C
Massefylde: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008943
CAS-nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN nummer: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Free acidity Max. 0.0004 meq/g
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm