Nitro-tert-butan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methyl-2-nitropropane
A19608.06
A19608.14
A19608.22
A19608.06EA
367
DKK
A19608.06
A19608.14
A19608.22
Nitro-tert-butan ≥98%
Nitro-tert-butan
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Formel:
C₄H₉NO₂ Molekylvægt: 103.12 g/mol Kogepunkt: 126…127 °C Smeltepunkt: 27…31 °C Massefylde: 0.950 Flammepunkt: 19 °C (66 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007393 CAS-nummer: 594-70-7 EINECS: 209-851-4 UN nummer: 1325 ADR: 4.1 II |