tert-Pentylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
tert-Amylamine
B24639.14
B24639.22
B24639.14EA
694
DKK
B24639.14
B24639.22
tert-Pentylamin 98%
tert-Pentylamin
Purity: 98%
CAS No.: 594-39-8
Molecular Formula: CH3CH2C(CH3)2NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Amine-like
Boiling Point: 76-78°
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008056
Formel:
C₅H₁₃N Kogepunkt: 76…78 °C Smeltepunkt: –105 °C Massefylde: 0,746 Flammepunkt: –1 °C (30 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008056 CAS-nummer: 594-39-8 EINECS: 209-839-9 UN nummer: 1106 ADR: 3,II |