Isopentylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
155470250 155470050 155471000
ACRO155470250EA 340 DKK
ACRO155470250 ACRO155470050 ACRO155471000
Isopentylamin 99%
Isopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
Molekylvægt: 87.16 g/mol
Kogepunkt: 95…97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0.75 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008203
CAS-nummer: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN nummer: 1106
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05128
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %