2-Chlor-2-methylpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl chloride
C0208-25ML C0208-500ML
TCIAC0208-25MLEA 132 DKK
TCIAC0208-25ML TCIAC0208-500ML
2-Chlor-2-methylpropan ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 52°C
Smeltepunkt: -28
Flammepunkt: –18°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000816
CAS-nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=809fb81837a13f30af755407f8f86b5180ad64df&vid=65c403ec65dcdb6af6180f442840006283bfd024&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %